主要文件
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
别名:
HC-75 Analytical HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Hamilton HC-75 HPLC 色谱柱, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
制造商/商品名称
Hamilton
包装
1 ea of
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 7.8 mm
基质
polymeric
粒径
9 μm
工作pH值
1-14
分离技术
ion exclusion
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Hamilton HC-75 色谱柱用于分离单糖和二糖、有机酸、糖类以及糖醇。
附注
Ca2+ 形式
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)