主要文件
808029
TSKgel® G2500PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110501
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
物料
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 08029
参数
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
60 cm × 7.5 mm
基质
polymer particle platform
基质活性基团
hydroxylated methacrylate phase
粒径
12 μm
孔径
<200 Å
工作pH值
2-12
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Use TSKgel® G2500PW for the analysis of water-soluble polymers with molecular weights of less than 3,000 Da.
外形
Shipped in water.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)