Merck
80445
Supelco
Kynurenic acid-4a,5,6,7,8,8a-13C6
analytical standard
别名:
4-Hydroxy-2-quinoline-4a,5,6,7,8,8a-13C6-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
80445-10MG
$451.00
$451.00
预计发货时间2025年3月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
80445-10MG
$451.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C4H7NO3
分子量:
195.12
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
$451.00
预计发货时间2025年3月14日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
2-8°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)