Merck
94539
Supelco
犬尿喹啉酸
analytical standard
别名:
4-羟基喹啉-2-甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
94539-10MG
$139.00
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
94539-10MG
$139.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO3
CAS号:
分子量:
189.17
Beilstein:
147451
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
275 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)