方案
≥90.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
GFAZJTUXMHGTOC-RTBURBONSA-N
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Marten Szibor et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(2), 148137-148137 (2019-12-12)
Electron transfer from all respiratory chain dehydrogenases of the electron transport chain (ETC) converges at the level of the quinone (Q) pool. The Q redox state is thus a function of electron input (reduction) and output (oxidation) and closely reflects