Merck
78077
Supelco
2,7-二羟基萘
analytical standard
别名:
2,7-萘二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6(OH)2
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
2042383
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
InChI 密鑰
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)