Merck
68137
Supelco
N-亚硝基二乙醇胺
analytical standard
别名:
2,2′-(亚硝基氨基)双乙醇, N,N-二乙醇亚硝胺, NDELA, 双(2-羟乙基)亚硝胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$220.00
$220.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 MG
$220.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10N2O3
CAS号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1762620
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.05
$220.00
请联系客服了解存货情况
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
52.9 °F - closed cup
闪点(°C)
11.6 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)