主要文件
64695
Supelco
接纳容器
size 10 mL, ground joint
别名:
10mL 接纳容器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
包裝
pkg of 1
尺寸
10 mL
相容性
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)