主要文件
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware F984250
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$103.00
$103.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$103.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
$103.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合处
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F984250
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)