主要文件
58932
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,350.00
$1,350.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,350.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
$1,350.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
产品名称
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L68
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
SUPELCOSIL
标记范围
12.5% carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.4 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
pH值范围
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Suplex pKb-100 与 SUPELCOSIL LC-ABZ 色谱柱键合有相同的官能团。这些特殊去活化色谱柱的区别在于 Suplex pKb-100 未进行封尾,而 SUPELCOSIL LC-ABZ 进行了封尾。Suplex pKb-100 未封尾,用于强碱性化合物分离时有着更好的效果,而 LC-ABZ 则在样品中含有酸和/或两性离子时表现更佳。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)