主要文件
57695
Rheodyne® 9010 型进样器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
特点
manual
number of ports 6
positions 2
参数
5000 psi max. pressure
一般描述
该进样器在功能上和 7010 型不锈钢进样器相似,但是由惰性的 PEEK 和 Tefzel 材料制成,适用 pH 范围是 0-14。它可以用于高效液相色谱、软凝胶色谱或离子色谱。
位置感应开关在"INJECT"位置保持关闭状态,直到手柄转动到"LOAD"位置。
同时提供一个 20μL 定量环,其它定量环需要单独订购。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)