技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
相容性
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
technique used for transfers 3 large volume samples
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于多种液体样品的连续"不干预"直接输送
Visiprep 大容量采样器可让您从任何样品容器向 Visiprep 真空固相萃取装置上的常规固相萃取管直接输送低粘度样品。
有两种采样器。一种采样器具有与 12mL、20mL 或 60mL 聚丙烯固相萃取管兼容的三个管接头。在 12 位 Visiprep 固相萃取装置上同时萃取 12 个样品需要四个这种采样器。另一种采样器有用于 3mL 或 6mL 固相萃取管的四个管接头。要同时萃取 12 个样品,需要三个此种采样器。
该采样器包括 1/8 英寸的 PTFE 管,一端有螺纹,另一端有不锈钢沉子。要使用该采样器,将配重的一端伸入样品容器中,直至接触到底部。将管接头插入 Visiprep 固相萃取装置上预处理好的固相萃取柱中。打开到 Visiprep 固相萃取装置的真空和流量控制阀,样品将被送往固相萃取柱。每个管的流速可通过流量控制阀来独立控制。采样器上的螺纹紧固件和 PTFE 管路都以不同颜色进行区分,以便于样品识别。
也适用于 Preppy 真空固相萃取装置。
注:Visiprep 大容量采样器只能结合聚丙烯固相萃取管使用。必须配备具有长杆流量控制旋钮的备用固相萃取装置才能使用 12 mL、20 mL 或 60 mL 固相萃取柱。
Visiprep 大容量采样器可让您从任何样品容器向 Visiprep 真空固相萃取装置上的常规固相萃取管直接输送低粘度样品。
有两种采样器。一种采样器具有与 12mL、20mL 或 60mL 聚丙烯固相萃取管兼容的三个管接头。在 12 位 Visiprep 固相萃取装置上同时萃取 12 个样品需要四个这种采样器。另一种采样器有用于 3mL 或 6mL 固相萃取管的四个管接头。要同时萃取 12 个样品,需要三个此种采样器。
该采样器包括 1/8 英寸的 PTFE 管,一端有螺纹,另一端有不锈钢沉子。要使用该采样器,将配重的一端伸入样品容器中,直至接触到底部。将管接头插入 Visiprep 固相萃取装置上预处理好的固相萃取柱中。打开到 Visiprep 固相萃取装置的真空和流量控制阀,样品将被送往固相萃取柱。每个管的流速可通过流量控制阀来独立控制。采样器上的螺纹紧固件和 PTFE 管路都以不同颜色进行区分,以便于样品识别。
也适用于 Preppy 真空固相萃取装置。
注:Visiprep 大容量采样器只能结合聚丙烯固相萃取管使用。必须配备具有长杆流量控制旋钮的备用固相萃取装置才能使用 12 mL、20 mL 或 60 mL 固相萃取柱。
法律資訊
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC