主要文件
57273-U
Supelco
Visiprep 大容量采样器管接头,1/4-28 螺纹
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
别名:
4 件装 3/6mL 管接头,具有用于大容量采样器的螺纹
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 EA
$108.00
$108.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
4 EA
$108.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.21
$108.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
包装
pk of 4
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
配件
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
应用
food and beverages
相容性
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)