54259U
54259-U
$325.00
1 of 10
Supelco
57020-U
SPE 小柱连接头
54258-U
大体积 SPE 储存器
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
Sigma-Aldrich
Z163961
Gravity column
57275
Visiprep™ 大容量采样器
57126
57044
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57265
57018
Supelclean™ LC-SCX 固相萃取管
52686-U
Discovery® DSC-SCX 固相萃取管
PTFE body
pk of 3
solid phase extraction (SPE): suitable
25 mL
food and beverages
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析样品制备
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
57277
用于 Visiprep™ 大容量取样器的密封垫/螺母
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
57173
ENVI-Disk™ 固定装置
57120-U
固相萃取真空泵缓冲瓶套装
57250-U