主要文件
57241
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 3 mL, pk of 54
别名:
固相萃取储液器
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
54 EA
$158.00
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
54 EA
$158.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
$158.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene
包装
pk of 54
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
3 mL
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
当与固相萃取管接头配合使用时,在处理时固相萃取空管可堆叠在标准固相萃取小柱的顶部。空的固相萃取小柱可用作储液器,以容纳更大的取样量。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)