主要文件
54221-U
Supelco
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
别名:
带筛板的 3mL 固相萃取空管,每包 100 件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$351.00
$351.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
100 EA
$351.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.21
$351.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene
描述
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包装
pk of 100
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
3 mL
孔径
20 μm
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
固相萃取空管中可填充自选的固相萃取小柱
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)