主要文件
57028
Supelco
Visiprep 固相萃取装置流量控制阀
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$200.00
$200.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
2 EA
$200.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
$200.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
产品线
Visiprep
包装
pk of 2
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
food and beverages
相容性
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
歧管流量控制阀是一次性衬管流量控制阀,是 12 端口或 24 端口 Visiprep 歧管的附件。
应用
使用来自 Supelco(Bellefonte,PA,USA)的单独流量控制阀的 Visiprep DL 一次性衬管固相萃取真空歧管进行固相萃取(SPE)实验,其能够一次干燥 12 个 SPE 管。[1]
Visiprep 歧管流量控制阀也可用于固相萃取实验(SPE),使用高效液相色谱结合荧光检测器(HPLC)测定葡萄酒样品中的生物胺。[1]
法律信息
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of biogenic amines in wines by high-performance liquid chromatography with on-column fluorescence derivatization.
Busto O, et al.
Journal of Chromatography A, 757(1-2), 311-318 (1997)