57031-U
别名:
真空固相萃取装置的盖子,带 12 个控制阀和衬垫
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE固相萃取真空装置,不含PFAS
57032
Visiprep™ 固相萃取装置流量控制阀
57044
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57250-U
57029
Visiprep™ 固相萃取装置盖(包括流量控制阀和盖垫)
57265
57037
Visiprep™ 固相萃取装置收集架(包括在标准和 DL 型号中)
57275
Visiprep™ 大容量采样器
57028
57033
Visiprep™ 固相萃取装置盖垫备件
solid phase extraction (SPE): suitable
food and beverages
for use with standard, 12-port model
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
固相萃取和QuEChERS_SPE小柱_固相萃取配件-默克生命科学
Choose from one of the most recent versions:
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
57035-U
固相萃取装置真空表/真空调节阀
57036
Visiprep™ 固相萃取装置溶剂导向针套件
57160-U
Preppy 12 位真空固相萃取装置
57039
Visiprep™ 固相萃取装置收集板(除非另外注明,否则已包括在标准和 DL 型号中)
57254