Merck
567212-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$5,730.00
$5,730.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$5,730.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
$5,730.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
Discovery® BIO 大孔 C18 高效液相色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
9.2% Carbon loading
参数
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 21.2 mm
表面积
100 m2/g
表面覆盖度
3.6 μmol/m2
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
10 μm
孔径
300 Å
工作pH值
2-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RP-HPLC 上获得的多肽谱图可提供许多关于蛋白质结构、稳定性和纯度等有价值的信息。为达到预期效果,RP-HPLC 色谱柱必须能够分离样品中高百分比的多肽。多肽含量越高,获得的信息越有用。Discovery BIO 大孔 C18 柱可从酶解物中获得分离度很高的 RP-HPLC 多肽谱图。对 Discovery BIO 大孔系列产品所采用的硅胶和键合相化学性质的改进,增加了色谱柱的柱效并减少了拖尾,因而提高分离度。另一个优点是流动相中不需要 TFA 即可分析多肽,从而增强了 LC-MS 信号。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.