主要文件
54780
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,410.00
$1,410.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,410.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
$1,410.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L7
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
LiChrospher®
标记范围
12.5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
350 m2/g
基质
octyl
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LiChrospher® RP-8 HPLC Column is a traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed-phase properties and is suitable for acidic, neutral and weakly basic compounds. Columns′ optimal selectivity and performance ensure reproducible separations from batch to batch.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)