Merck
55252-U
Supelco
Supelclean 亚砜固相萃取管
glass hardware, PE frit, bed wt. 6 g, volume 20 mL, pk of 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
PE frit
glass hardware
组成
bed wt., 6 g
包装
pk of 5
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
20 mL
基质活性基团
sulfoxide phase
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelclean 亚砜固相萃取柱是在硅胶基质上键合了亚砜 (-SO) 相。该技术针对从变压器、废物和矿物油中萃取多氯联苯 (PCB) 的应用而特别开发。通过固相萃取相的亲电硫原子和 PCB 内在的芳环形成的 π-电子云之间的相互作用提高 PCB 的保留性。该独特的固相萃取相提供了一种简单有效的样品制备方法,可鉴别定量极限为 0.5ppm 的 PCB。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)