product name
LiChrospher® Si-60 HPLC色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
LiChrospher®
包裝
1 ea of
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
700 m2/g
基質
silica
fully porous particle
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3