产品名称
LiChrosorb ® RP-8 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
LiChrosorb®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
LiChrosorb®
包装
1 ea of
标记范围
9.5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
300 m2/g
基质
octyl
fully porous particle
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
工作pH值
2-7.5
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LiChrosorb® RP-8 HPLC 色谱柱可用于中性、酸性和弱碱性化合物的分离。
应用
- Determination of amphotericin B, liposomal amphotericin B, and amphotericin B colloidal dispersion in plasma by high-performance liquid chromatography.:采用LiChrospher® RP-8 HPLC色谱柱开发一种分析血浆中不同两性霉素B制剂的方法,对于监测抗菌治疗患者的药物水平和防止中毒有重要意义(Egger et al., 2001)。
- Determination of doxorubicin and metabolites in murine specimens by high-performance liquid chromatography.:采用LiChrospher® RP-8 HPLC色谱柱进行阿霉素及其代谢物的定量分析,帮助了解其药代动力学和优化癌症治疗方案(van Asperen et al., 1998)。
- Determination of glibenclamide in human plasma by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.:该方法采用LiChrospher® RP-8 HPLC色谱柱准确可靠地定量分析格列本脲,一种治疗糖尿病的重要成分(Valdes Santurio and Gonzalez Porto, 1996)。
- Simultaneous determination of ampicillin and metampicillin in biological fluids using high-performance liquid chromatography with column switching.:体现LiChrospher® RP-8 HPLC色谱柱的多用性,本文开发了同时测定氨苄西林及其前药美坦西林(metampicillin)的方法,对于有效的抗生素治疗监测有重要意义(Lee et al., 1995)。
法律信息
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3