产品名称
LiChrospher ® Si-60 HPLC 保护柱, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 4 ea
參數
≤70 °C temp. range
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
表面積
700 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
相容性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3