主要文件
54283-U
Supelco
Supel 球碳/NH2 SPE小柱
volume 6 mL, pk of 30
别名:
Supel
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$504.00
$504.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$504.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$504.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
质量水平
产品线
Supel
组成
bed A, 500 mg (Spherical carbon)
bed B, 500 mg (Spherical aminopropyl (NH2) phase)
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质活性基团
amino phase
carbon phase
应用
food and beverages
一般描述
保留机制:反相和阴离子交换
样品基质兼容性: 有机或水溶液
  • 双层SPE管,包含球形碳(上层)和球形氨基丙基(NH2)相(下层)SPE吸附剂,两层由PE玻璃材料隔开。
  • 开发用于在对食品(例如农产品、肉类等)进行多重残留农药分析时,提供优异的净化处理。
  • 碳对平面分子具有强烈的亲和力,并且可以分离/去除通常存在于食品和天然产品中的色素(例如,叶绿素和类胡萝卜素)和甾醇。
  • 氨丙基(NH2)会保留食品基质中常见的脂肪酸、有机酸和一些极性色素和糖。
由于对具有改进的流动特性和对细颗粒形成的敏感性降低的SPE滤筒的需求,因此研究人员开发了一系列完全由球形不易碎颗粒填充的SPE管。球形设计所能产生的更快、更稳定的流动可实现加速重力过滤,从而在处理样品时避免了真空多支管的需要。
  • SPE管完全由球形不易碎颗粒填充
  • 改进的流动特性和更快的重力过滤流速
  • 减少对细粒形成的敏感性
法律信息
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)