主要文件
52604-U
Supelco
Discovery ® DSC-18 SPE 小柱
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
别名:
C18 SPE小柱管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$243.00
$243.00
国内现货,预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$243.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$243.00
国内现货,预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价索取样品
物料
PE frit (20 μm)
polypropylene
产品线
Discovery®
特点
endcapped
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
标记范围
18% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
  • 多点键合,十八烷基 (18%C)(封端)
  • 较高的含碳量 (18%) 可得到更大的键合能力和更高的回收率
  • 选择性最小的相:从水性基质中保留大部分有机分析物
  • 也可用于除去水性基质中的盐
  • 有利于从同一样品中萃取结构不同的分析物
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.