返回
大体积 SPE 储存器
Products
产品分类
accessories (1)
品牌
Supelco (2)
机构
容量 (ml)
应用
包装大小
技术
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
54258-U
大体积 SPE 储存器,
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
展开
查看定价
54259-U
大体积 SPE 储存器,
PTFE body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 3