主要文件
52640-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPE 小柱
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
别名:
NH2 (amine) SPE cartridge tube
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$414.00
$414.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$414.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$414.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
PE frit (20 μm)
polypropylene
质量水平
产品线
Discovery®
特点
endcapped
组成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
amino phase
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
pKa 
9.8
容量
~0.43 meq/g capacity
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
保留机理:正相或阴离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
  • 多点键合,极性极强的氨丙基相(氢键),可用于正相和离子交换应用
  • 弱阴离子交换剂,pKa 为 9.8。在 7.8 或更低的 pH 下,官能团带正电荷
  • 离子交换能力为 ~0.43 毫当量/克。
  • 能够快速释放可被强阴离子交换剂不可逆保留的极强阴离子(如磺酸)
  • 可用于某些反相应用(原因在于丙基碳链);然而由于其极性,它主要用作离子交换或正相吸附剂
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>464.0 °F
闪点(°C)
> 240 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
相关内容
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.