主要文件
52616-U
Supelco
Discovery® DSC-18Lt 固相萃取管
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$303.00
$303.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$303.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$303.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
polypropylene tube
质量水平
特点
endcapped
组成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
标记范围
11% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C18 (octadecyl) bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
  • 单点键合,十八烷基 (11%C),封端
  • 对中等极性的疏水性分子的保留性增大
  • 用于洗脱在 DSC-18 上保留性太强的极大疏水性分子。
  • 能够鉴别生物分析中的药物代谢物
  • 使用该保留性较弱的相,通过更少的较弱有机溶剂快速释放疏水性化合物
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.