主要文件
50192-U
Partisil 10 ODS HPLC 色谱柱
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
别名:
Partisil HPLC 色谱柱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,720.00
$1,720.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,720.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
$1,720.00
请联系客服了解存货情况
Agency
suitable for USP L1
产品线
Partisil
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Partisil
标记范围
5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
350 m2/g
基质
octadecyl
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
10 μm
孔径
85 Å
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 高效液相色谱法测定血浆中新型抗疟药本芴醇。:本研究介绍了Partisil 10 ODS HPLC色谱柱在测定血浆中本芴醇浓度方面的分析应用,这对药代动力学评估至关重要(Mansor SM et al., 1996)(Mansor SM et al., 1996)。
  • 含顺式-1,2-二氨基环己烷载体配体铂配合物的高效液相色谱分离。:展示了Partisil 10 ODS HPLC色谱柱在顺铂类似物分离中的应用,这对于开发新型化疗药物至关重要(Mauldin SK et al., 1986)(Mauldin SK et al., 1986)。
  • 非水反相高效液相色谱法分离视黄醇酯。:研究重点介绍了Partisil 10 ODS色谱柱对非水溶剂的适应性,扩大了其在维生素分析和营养研究中的适用性(Furr HC et al., 1986)(Furr HC et al., 1986)。
  • 高效液相色谱法测定防晒霜中的帕地马酯O和氧苯酮混合物。:重点介绍了Partisil 10 ODS HPLC色谱柱在通过精确定量UV滤光剂确保防晒产品安全性和有效性方面的作用,为公共卫生安全做出重大贡献(Tan HS et al., 1984)(Tan HS et al., 1984)。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)