蒸汽密度
6.05 (vs air)
蒸汽压
34.9 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
沸点
96-98 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
InChI key
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2