Merck
47288
Supelco
D -(+)-麦芽糖 一水合物
analytical standard
别名:
4-O-α-D-吡喃葡糖基-D-葡萄糖, 麦芽糖
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$87.50
$87.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$87.50
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11 · H2O
CAS号:
分子量:
360.31
Beilstein:
93798
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164500
PubChem化学物质编号:
$87.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type disaccharide
分析物化学类别
oligosaccharides
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
D-(+)-麦芽糖一水合物可用作分析标准品,通过毛细管气相色谱对蜂蜜样品中的分析物进行定量。[1]
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene