主要文件
44420
Supelco
CERTAN® 毛细瓶
4.5 ml bottle, diam. × H 16 mm × 71 mm
别名:
毛细瓶 CERTAN®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
clear glass vial
特点
closure type screw top vial
直径× 高度
16 mm × 71 mm
体积
4.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
提示:要从 CERTAN® 毛细样品瓶中吸取溶液,请使用针头直径为 0.8mm 或更细且长度最少为 70mm 的注射器。
这些样品瓶在具备密封安瓿瓶的优势外还具有旋盖瓶或隔垫样品瓶的灵活性。这些具有1.2 × 28mm毛细管开口高度的独特螺盖式样品容器是专为储存挥发性样品和参考标准品而设计的。
优点
  • 浓度无明显变化 -即使是在打开时
  • 安全储存,最小的蒸发
  • 最小的污染风险
  • 可使用标准的GC进样针进行样品填充和取出
  • 必要的防溢出
  • PTFE内衬的螺盖
应用
  • 储存从传统玻璃安瓿瓶中取出的液体
  • 储存储备液和标准溶液
  • 储存复杂样品,如挥发性卤素化合物或BTEX芳烃
  • 对生产或QC样品和提取物进行归档
应用
要从 CERTAN® 毛细样品瓶中吸取溶液,请使用针头直径为 0.8mm 或更细且长度最少为 70mm 的注射器。
法律信息
CERTAN is a registered trademark of LGC Group
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)