442505
别名:
DL-莰烯
$36.60
1 of 10
Sigma-Aldrich
456055
莰烯
Supelco
80605
(+)-α-蒎烯
147524
α-蒎烯
B55203
(-)-乙酸冰片酯
45855
80609
(-)-β-蒎烯
N3501
β-烟酰胺单核苷酸
SML2302
Vildagliptin
PHL89335
β-Pinene
72340
烟酰胺
analytical standard
100
current certificate can be downloaded
ampule of 1000 mg
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
159-160 °C (lit.)
48-52 °C (lit.)
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cleaning productscosmeticsenvironmentalflavors and fragrancesfood and beveragespersonal care
neat
2-30°C
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
食品成分标准品_化妆品成分标准品_参考物质-默克生命科学
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
26 °C - DIN 51755 Part 1
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
80607
(+)-β-蒎烯
00040590
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis