Merck
43306
Supelco
植烷酸
mixture of isomers, analytical standard
别名:
3,7,11,15-四甲基十六碳酸, NSC 108698, 植烷酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$272.00
100 MG
$819.00
$272.00
预计发货时间2025年4月07日详情
选择尺寸
变更视图
10 MG
$272.00
100 MG
$819.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H40O2
CAS号:
分子量:
312.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.24
$272.00
预计发货时间2025年4月07日详情
等级
analytical standard
质量
mixture of isomers
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)