主要文件
33143
Supelco
小瓶,钳口,血清瓶
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
36 EA
$90.40
$90.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
36 EA
$90.40
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
$90.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
amber glass bottle
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 36 ea
外径 × 高度
25 mm × 50 mm
体积
10 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些样品瓶由透明的硼硅酸盐玻璃制成,不包含瓶盖。
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)