主要文件
30227-U
Supelco
Supel惰性多层箔
maximum volume 2 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
别名:
Supel-Inert Foil 2L SCV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$249.00
$249.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EA
$249.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
$249.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
Agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
描述
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
产品线
Supel
包装
pkg of 10 bags
技术
whole air sampling: suitable
最大体积
2 L
尺寸 × 宽度 × 长度
× 9 in. × 11 in.
适用性
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
带Thermogreen LB-2隔膜的SupelInert多层箔气体采样袋是一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)等低分子量化合物和永久性气体取样的理想选择。它们也适用于硫化氢(H2S)、二硫化碳(CS2)和硫醇等采样硫化合物。
主要特点和好处:
  • 由两层铝膜外层组成的多层箔为渗透通过袋壁的气体提供了很大的屏障
  • 经证实的低渗Thermogreen LB-2隔膜安装在在阀门配件中
  • 有化学惰性,防潮避光
  • 由于背景水平,不建议用于低ppm VOC(我们建议使用SupelInert PVDF Tedlar替代膜作为VOC)
  • 有两种阀门选择:螺旋盖阀(SCV)和推/拉锁定阀(PLV)
  • 4种规格:1 L、2 L、5 L和10 L
Multi-Layer Foil: (1) 0.002" Polyethylene (2) 0.0003" Aluminum Foil (3) Polyethylene (4) Aluminum (metalized) (5) 60 Gauge Nylon
Sulfur Compounds: carbon disulfide, hydrogen sulfide, t-butyl mercaptan, ethyl mercaptan, isopropyl mercaptan, n-propyl mercaptan
法律信息
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
空气采样设备
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)