特點
programmable dispensing system
包裝
kit of 1 ea
製造商/商標名
SGE 2910200
把手高度 × 寬度
8 in. × 1.5 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
eVol® 试剂盒包括以下组件:
- eVol数字驱动器
- eVol支架
- 带适配器的eVol充电器
- 5 μL、100 μL和1000 μL XCHANGE® 注射器
- 快速入门指南
- 用户手册
- 信息CD
其他說明
有限保修:
从购买之日起1年内,SGE保证eVol符合规定的质量和性能质量标准,且材料或工艺无缺陷。
注册保修:请在SGE eVol网站www.SGE.com/eVol上填写保修注册。
从购买之日起1年内,SGE保证eVol符合规定的质量和性能质量标准,且材料或工艺无缺陷。
注册保修:请在SGE eVol网站www.SGE.com/eVol上填写保修注册。
法律資訊
XCHANGE is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3