主要文件
21736
Valco® Magnum 系列精确取样注射器
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,030.00
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,030.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
bevel tip needle
glass syringe
描述
Magnum Series
特点
removable needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
VICI 060040
针长度 × 外径 × 内径
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
体积
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Magnum 系列 — 可拆卸针头:该 Pressure-Lok 系列注射器可吸取并储存多达 500mL 的样品。使用低死体积的可拆卸针头,并采用旋转阀设计,能够现场取样供以后分析。该注射器是对环境污染物进行采集、痕量分析和样品富集的理想选择。
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)