主要文件
29659-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
别名:
Low Adsorption Vial Kit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$368.00
$368.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$368.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$368.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
1.2 mL
配件
thread for 9 mm
相容性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)