主要文件
29051-U
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
别名:
9mm Open Top Screw Cap with Liner
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$80.40
$80.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$80.40
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
$80.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
材料
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
特點
closure type blue polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)