主要文件
28525-U
Supelco
ATIS Luer/软管倒钩接头备件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$75.70
$75.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$75.70
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
$75.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相关类别
一般描述
The ATIS will accept either 1/4 inch or 6 mm O.D. Thermal Desorption tubes. Included is a luer/hose barb adapter to connect a variety of solvent desorption tubes.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)