主要文件
28222-U
Supelco
DSD-DNPH 管固定装置
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$106.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$106.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
包装
pkg of 10 ea
技术
passive air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)