材料
W,F,F separators
agency
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
產品線
ORBO™
成份
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
ORBO™ 32 Small
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
6 mm × 75 mm
基質
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
粒徑
20-40 mesh
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
相关内容
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
空气监测根据卫生和监管机构制定的标准对空气质量进行评估,用于测定环境、工业或室内环境中的空气污染物水平。