主要文件
28158-U
Supelco
Omega 电池充电器
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
别名:
240 V 单件式 OMEGA 充电器
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$284.00
$284.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$284.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
$284.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
技术
active air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
质量
经过 CE 认证。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.