Merck
27750-U
domnick hunter® NITROX 超纯氢气发生器
Model 60H, output flow, 0 ‑ 500 cc/min
别名:
Gas Generator, hydrogen
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$31,130.00
$31,130.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$31,130.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
$31,130.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
特點
output flow 0 ‑ 500 cc/min
製造商/商標名
Domnick Hunter 60H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
domnick hunter 氢气发生器是高压气瓶安全且经济的替代方式。这些发生器持续输送 99.99999% 纯度的氢气流,适合任何需要超纯氢气源的实验室仪器,也是载气和燃气应用的理想选择。
domnick hunter 氢气发生器使用专属的离子交换膜,从实验室级的去离子水生成超纯氢气,不再需要苛性碱溶液。
这些发生器能够完全安全且极其可靠地运行。仅根据需要在低压下生成氢气,并且装置中储存有最少体积的氢气。独特的数字显示屏提供了系统状态和诊断能力,其他氢气发生器的竞争产品都不具有这些功能。
经过 CE 认证。
法律資訊
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)