主要文件
SLW1070/24D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
1000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1070/24D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
特点
narrow neck
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
1070/24D
SciLabware
高度
200 mm
主体直径
131 mm
容量
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
颈内径
36 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)