主要文件
27526
Supelco
螺纹口带刻度样品瓶,预组装顶部开口瓶盖
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$409.00
$409.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$409.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$409.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
物料
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
特点
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
23 mm × 85 mm
体积
22 mL
配件
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带孔瓶盖为黑色酚醛树脂材质。
隔垫为硅酮和铝粘合材质。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)