主要文件
27341
Supelco
预清洗和组装试剂瓶,100个装
volume 7 mL, clear glass vial
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$284.00
$284.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$284.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$284.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
PTFE septum face
PTFE/silicone septa (thickness: 0.060")
black polypropylene cap
clear glass vial
silicone septum body
特点
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
体积
7 mL
配件
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
每个瓶子均按照US EPA方案B进行清洁:
清洁程序如下:
1.使用实验室级的非磷酸盐清洁剂在热水中洗涤容器。
2.用大量自来水冲洗三遍,以除去洗涤剂。
3.用ASTM I型不含有机物的水冲洗3次。
4.烘箱烘干。
5.在密闭的无污染环境中让容器冷却至室温。
6.盖好容器。
清洁后,使用下列材料组装瓶子:1型硼硅酸玻璃、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯盖子。这些瓶子提供透明和琥珀色玻璃两种选择。所有瓶子都在包装中随附开孔瓶盖和PTFE/硅胶隔垫。
清洁后将小瓶进行收缩包装,以确保您收到的小瓶尽可能干净。
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
应用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
其他说明
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)