主要文件
27193
Supelco
Thermoseal® 隔垫
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$138.00
$138.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$138.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$138.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
burnt orange PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
参数
260 °C temp. limit
外径
13 mm
直径× 厚度
13 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 7mL vial
for use with screw cap, 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
法律信息
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)